Kluczowe dokumenty
8.41200
Sigma-Aldrich
Kwas 2-chloro-6-fluorobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
207-105-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
156-159 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Kwas 2-chloro-6-fluorobenzoesowy do syntezy. CAS 434-75-3, masa molowa 174,55 g/mol.
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3