Key Documents
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Synonim(y):
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H6Cl2N2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
239-733-8
NACRES:
NA.22
product name
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Poziom jakości
siła działania
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
270 °C (decomposition)
rozpuszczalność
2.5 g/L
gęstość
3.7 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
850 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
Klucz InChI
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3