8.22073
3-Hydroxytyraminium chloride
for synthesis
Synonim(y):
3-Hydroxytyraminium chloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
siła działania
2859 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246-249 °C
gęstość
1.4 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Klucz InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range (lower value): ≥ 246 °C
Melting range (upper value): ≤ 249 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3