Key Documents
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Synonim(y):
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2O)4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
221-411-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
liquid
tw
170 °C/36 hPa
temp. przejścia
flash point 38 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1