Kluczowe dokumenty
8.20916
Sigma-Aldrich
Nonanian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu nonanowego, pelargonian etylu, ester etylowy kwasu pelargonowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
204-615-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
mp
-44 °C
temp. przejścia
flash point 93 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup