Kluczowe dokumenty
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Synonim(y):
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
About This Item
Wzór liniowy:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
214-108-2
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
Próba:
≥99.0% (GC)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
crystals
mp
68-71 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
Klucz InChI
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3