Key Documents
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.65
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
209-014-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
siła działania
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
272-275 °C
rozpuszczalność
37.7 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
Klucz InChI
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2