82042
Bovine Gamma Globulin Powder, Labile Enzyme Free
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
for synthesis
typ
for cell culture
siła działania
175 mg/kg LD50, oral
350 mg/kg LD50, oral
okres trwałości
36 mo.
masa cząsteczkowa
mean molar mass 188.34 g/mol
opis
(nitrile rubber)
191 °C (flame point)
>200 °C (ignition temperature)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
tw
>250 °C (1013 hPa)
mp
25-27 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Purified from bovine serum through the use of serum acidification and organic solvents. Treated to remove proteases. This product will have a molecular mass of 150 – 200kDa. BGG is offered as a low salt, lyophilized, off-white powder.
Przestroga
After skin contact: wash off with plenty of water. Remove contaminated clothing.
Przechowywanie i stabilność
refrigerated
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.