Kluczowe dokumenty
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
211-076-1
ciśnienie pary
12.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
208 °C
siła działania
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
120-122 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
temp. przejścia
flash point 35 °C
rozpuszczalność
34 g/L
gęstość
0.84 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1