Kluczowe dokumenty
8.20015
Sigma-Aldrich
Chlorek 1-adamantanoamonu
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek 1-adamantyloaminy, chlorowodorek 1-aminoadamantanu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Klucz InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3