Key Documents
8.18784
Sigma-Aldrich
3-Nonanol
for synthesis
Synonim(y):
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
210-850-6
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
tw
192-194 °C
temp. przejścia
flash point 96 °C
gęstość
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup