Merck
PHL80444
Eriodictyol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3·,4·,5,7-Tetrahydroxyflavanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O1[C@H](CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m1/s1
Klucz InChI
SBHXYTNGIZCORC-CYBMUJFWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tego produktu używamy niestereospecyficznego numeru CAS. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący, jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Produkt nie jest zatem określony stereospecyficznie i zaleca się jego stosowanie wyłącznie do analizy niestereospecyficznej.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha silybum thymus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)