Key Documents
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
Synonim(y):
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
233-892-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
10 hPa ( 50 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
43 °C/11 hPa
temp. przejścia
flash point 40 °C
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
Klucz InChI
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup