Key Documents
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
Synonim(y):
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-943-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.16 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
≤25 °C
temp. przejścia
flash point 82 °C
gęstość
0.935 g/m3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C