Key Documents
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
Synonim(y):
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
208-793-7
ciśnienie pary
2.7 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9-48 % (v/v)
tw
157-162 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
temp. przejścia
flash point 43 °C
rozpuszczalność
3 g/L
gęstość
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup