Kluczowe dokumenty
67260
5-Methyl-3-heptanone
≥94% (GC)
Synonim(y):
Ethyl isoamyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥94% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
157-162 °C (lit.)
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCC(C)CC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 5-Methyl-3-heptanone can be converted into the corresponding gem-dihydroperoxide using aqueous hydrogen peroxide and chlorosulfonic acid as a catalyst at room temperature.
- It can be reduced to its corresponding alcohol using sodium borohydride in urea/choline chloride eutectic salt.
- It can undergo condensation with tert-butyl-sulfinamide to form the corresponding chiral tert-butyl-sulfinyl-ketimine, which can further react with ylides derived from trimethylsulfonium iodide and S-allyl tetrahydrothiophenium bromide to form highly substituted chiral aziridines.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)