Kluczowe dokumenty
8.16018
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
211-519-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
rozpuszczalność
420 g/L
gęstość
1.28 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
360 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1