Kluczowe dokumenty
8.14924
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
Synonim(y):
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
216-938-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
187-190 °C
rozpuszczalność
118 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3