Kluczowe dokumenty
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
Synonim(y):
Trioctylphosphinoxide
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H17)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Numer indeksu EC:
201-121-3
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
270 °C
siła działania
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
212 °C/39.99 Pa
mp
50-54 °C
temp. przejścia
flash point 252 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup