Kluczowe dokumenty
8.14785
Sigma-Aldrich
2-bromoizomaślan izopropylu
for synthesis
Synonim(y):
Isopropyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
257-158-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 63 °C
gęstość
1.24 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Klucz InChI
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C