8.14437
Cytrynian tributyloacetylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester tributylowy kwasu 2-(acetyloksy)-1,2,3-propanotrikarboksylowego
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.07 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
bp
170-173 °C/1 hPa
mp
-80 °C
temp. przejścia
flash point 204 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Klucz InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
422.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217 °C - closed cup