Kluczowe dokumenty
8.14347
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboran litu
for synthesis
Synonim(y):
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BF4Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
238-178-9
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Formularz
powder
siła działania
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
324 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[B]([Li])(F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Klucz InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3