Kluczowe dokumenty
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
Synonim(y):
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
250-530-3
Postać
powder
mp
89-92 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Informacje prawne
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3