Kluczowe dokumenty
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H5NCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
205-319-0
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1-6 % (v/v)
pH
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
mp
246-247 °C
rozpuszczalność
333 g/L
gęstość nasypowa
540 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup