Kluczowe dokumenty
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
Synonim(y):
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-515-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
630 °C (DIN 51794)
siła działania
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
temp. przejścia
flash point 245 °C
rozpuszczalność
7.5 mg/L
gęstość nasypowa
350 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Klucz InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
473.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
245 °C