Kluczowe dokumenty
8.04771
Sigma-Aldrich
Monochlorek jodu
for synthesis
Synonim(y):
Iodine monochloride, Iodine chloride, Chlorine iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352307
Numer indeksu EC:
232-236-7
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
liquid
bp
97 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
14-27 °C
gęstość
3.1 g/cm3 at 29 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ICl
InChI
1S/ClI/c1-2
Klucz InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Organizacja strukturalna w kompleksie monochlorku trimetyloaminy i jodu: Badania te podkreślają zastosowanie monochlorku jodu jako reagenta w organicznej syntezie kompleksu monochlorku trimetyloaminy i jodu. (Marshall et al., 2017).
  • Synteza flawonów wspomagana ultradźwiękami: Badanie badające syntezę flawonów przy użyciu monochlorku jodu pod wpływem promieniowania ultradźwiękowego, zapewniające ulepszoną metodę syntezy chemicznej. (Lahyani i Trabelsi, 2016).
  • Reaktywność i zastosowania w metodach syntetycznych: W tym przeglądzie omówiono reaktywność monochlorku jodu i jego zastosowania w chemii syntetycznej, podkreślając jego wszechstronność. (Day et al., 2021).
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2