Kluczowe dokumenty
8.03520
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
for synthesis
Synonim(y):
N,N′-Diethylthiourea, 1,3-Diethylthiourea
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5NH)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
203-308-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.0000064 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
siła działania
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 38 g/L in H2O)
mp
75-78 °C
temp. przejścia
flash point 186 °C
gęstość
1.12 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
735 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
S=C(NCC)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Równowaga fazowa ciało stałe-ciecz i analiza termodynamiczna N,N′-dietylotiomocznika w różnych układach rozpuszczalników: W tym badaniu zbadano równowagę fazy stałej i ciekłej N,N′-dietylotiomocznika w różnych układach rozpuszczalników, analizując zarówno strukturę w stanie stałym, jak i termodynamikę roztworu (M Yao et al., 2019).
  • Ocena mechanizmu przeniesienia atomu wodoru w reakcji między pochodnymi tiomocznika i rodnikiem OH: A comparative study of N,N′-dimethylthiourea and N,N′-diethylthiourea with OH radicals, highlighting the less toxic nature of diethylthiourea (KRN Serobatse, MM Kabanda, 2017).
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
366.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
186 °C