Merck
D100900
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
98%
Synonim(y):
1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiocarbamide, N,N′-Diethylthiourea
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5NH)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.23
Beilstein:
773905
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCNC(=S)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Zastosowanie
N,N′-Diethylthiourea can be used as a reactant to prepare:
  • 3,5-Diethyltetrahydro-4-thioxo-1,3,5-triazine-1(2H)-propanoic acid by condensation reaction with formaldehyde and β-alanine.
  • Methyl 3-ethyl-2-(ethylimino)-3,4-dihydro-4-oxo-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate by one-pot reaction with dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of triphenylphosphine catalyst.
  • 2-(Ethylimino)-3-ethyl-thiazolidin-4-one by cyclization reaction with 2-chloroacetic acid.
  • 3-Ethyl-2-(ethylimino)-4-oxo-5-thiazolidineacetamide by condensation reaction with maleimides via Michael-type reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
366.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
186 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ph 3 P-mediated one-pot synthesis of functionalized 3, 4-dihydro-2 H-1, 3-thiazines from N, N?-dialkylthioureas and activated acetylenes in water
Yavari I, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 141(2), 229-232 (2010)