Kluczowe dokumenty
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Synonim(y):
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
203-674-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.0032 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
62-65 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3