Kluczowe dokumenty
8.03513
Sigma-Aldrich
Difenylometan
for synthesis
Synonim(y):
Diphenylmethane, Benzylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-978-6
ciśnienie pary
1 hPa ( 77 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
485 °C
siła działania
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
22-25 °C
temp. przejścia
flash point 130 °C
rozpuszczalność
0.014 g/L
gęstość nasypowa
1006 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Klucz InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C