Kluczowe dokumenty
8.03131
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol
Technipur®, for synthesis
Synonim(y):
2,2′-Oksydietanol, Eter bis(2-hydroksyetylowy)
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
Beilstein:
969209
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.05
bp:
245 °C (lit.)
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
442 °F
granice wybuchowości
2-12.3 %
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glikol dietylenowy jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik i składnik wielu produktów konsumenckich, takich jak środki przeciw zamarzaniu, środki do usuwania tapet, płyny hamulcowe i roztwory sztucznej mgły.
Zastosowanie
Można stosować glikol dietylenowy:
  • W celu poprawienia możliwości druku cyfrowego atramentowego roztworów barwników na tkaninach bawełnianych.
  • Jako środek utrzymujący wilgoć w składzie atramentu pigmentowego stosowanego w druku atramentowym.
  • Jako rozpuszczalnik w syntezie nanorodków Bi2S3 stosowanych jako półprzewodniki z bezpośrednią przerwą pasmową w urządzeniach termoelektrycznych i fotoelektrycznych.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of nano-coated pigment ink formulation on ink-jet printability and printing accuracy
Li M, et al.
Coloration Technology, 133(6), 476-484 (2017)