Kluczowe dokumenty
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
About This Item
Wzór liniowy:
2-(C2H5O)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
202-358-5
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
≥98.0% (GC)
ciśnienie pary
1 hPa ( 45 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
temp. przejścia
flash point 86 °C
rozpuszczalność
9 g/L
gęstość
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup