Kluczowe dokumenty
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllit
Synonim(y):
Roztwór BuLi, 1-litiobutan, n-butylolit, NBL
About This Item
ciśnienie pary
163 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
240 °C
granice wybuchowości
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
gęstość
0.68 g/cm3 at 20 °C
Opis ogólny
15% roztwór w n-heksanie do syntezy
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze poniżej +30°C.
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasymetryczne): 14,0-16,0 %.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C