Kluczowe dokumenty
8.01553
Sigma-Aldrich
2,3-epoksypropylowy eter butylu
for synthesis
Synonim(y):
Eter butylowy glicydolu, eter butyloglicydowy, BGE, 1,2-epoksy-3-butoksypropan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
219-376-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
215 °C
siła działania
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
163-165 °C/1013 mbar
temp. przejścia
flash point 43 °C
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1C(C1)COCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup