8.01228
Kwas 11-aminoundekanowy
for synthesis
Synonim(y):
11-Aminoundecanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
219-417-6
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1