Kluczowe dokumenty
8.00741
Sigma-Aldrich
Bezwodnik tetrachloroftalowy
for synthesis
Synonim(y):
Bezwodnik tetrachloro-1,2-benzenodikarboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8Cl4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
204-171-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.0021 kPa ( 145 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
powder
siła działania
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1.013 hPa
mp
253-256 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Klucz InChI
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
680.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
360 °C - closed cup