Key Documents
72176P
Sigma-Aldrich
Orange G (C.I. 16230)
certified by the BSC, suitable for histology
Synonim(y):
Orange G, 1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.37
Numer w indeksie barw:
16230
Beilstein:
4120705
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
agency
certified by the BSC
Poziom jakości
linia produktu
Harleco®
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 kg
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Klucz InChI
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Zastosowanie
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
  • For In-Vitro Diagnostic Use.
  • For Professional Use.
  • Harleco® Used for the staining of blood and bone marrow smears.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3