70793
BugBuster® His•Bind® Purification Kit
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
wet ice
Komponenty
•10,000 UBenzonase Nuclease, Purity >90%
•10 mlHis•Bind Resin
•1His•Bind Buffer Kit
•pkg/4Chromatography Columns
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Informacje prawne
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.