70527
100 mM IPTG Solution - Novagen
Convenient, ready-to-use solution
Synonim(y):
100 mM IPTG Solution - Novagen, IPTG Solution, 100 mM, Isopropyl -β-D-1-thiogalactopyranoside, Isopropylthio -β-D-galactoside
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
238.30 g/mol
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Zastosowanie
- induce expression of an anti-CD11b-nanobody with a sortase recognition tag in Chalmers (WK6) cells
- induce expression in calcium-independent sortase from BL21(DE3) cells
- turn on bacterial protein production of the protein A/G-MNase
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3