662142
DUB Inhibitor VI, P22077
The DUB Inhibitor VI, P22077 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
DUB Inhibitor VI, P22077, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O
Opis ogólny
Note: A pan-DUB selective inhibitor PR-619 (Cat. No. 662141) is also available.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tian, X., et al. 2011. Assay Drug Dev. Technol.9, 165.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.