662141
PR-619
≥99% (HPLC), solid, DUB inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
DUB Inhibitor V, PR-619, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UCH-L1 Inhibitor IV, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UC
About This Item
Polecane produkty
product name
DUB Inhibitor V, PR-619, The DUB Inhibitor V, PR-619 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige to yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.