Kluczowe dokumenty
662125
Sigma-Aldrich
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
The Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, also referenced under CAS 108477-18-5, controls the biological activity of Ubiquitin Isopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, 3,5-bis((4-Nitrophenyl)methylene)-1,1-dioxide, tetrahydro-4H-thiopyran-4-one, NSC-144303
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable cross-conjugated α,β-unsaturated dienone compound that induces caspase activation and apoptosis (IC50 = 1.76 and 1.6 µM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively) via the apoptosome-independent mitochondrial pathway by selectively inhibiting ubiquitin isopeptidase activity (IC50 = ~ 30 µM). The cellular expression of Bax and Bak is essential for G5-activated apoptosis, while Bcl-2 appears to protect cells against the effect of G5. G5 is more potent than, but otherwise exhibits similar pharmacological effects as, Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor II, F6 (Cat. No. 662126). At higher concentrations (5-10 µM), shown to induce necrosis in apoptosis-resistant MEFs-DKO.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Ubiquitin isopeptidase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: ~ 30 µM against ubiquitin isopeptidase activity; 1.76 and 1.6 µM for the induction of caspase activation and apoptosis in E1A and E1A/C9DN cells, respectively
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Unstable in DMSO; reconstitute just prior to use.
Inne uwagi
Fontanini, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 8369.
Aleo, E., et al. 2006. Cancer Res.66, 9235.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.