662107
UbcH13 Inhibitor, NSC697923
The UbcH13 Inhibitor, NSC697923 controls the biological activity of UbcH13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
UbcH13 Inhibitor, NSC697923, NSC697923, UBE2N Inhibitor, Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 N Inhibitor, 2-Nitro-5-tosylfuran, Ubc13 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
Klucz InChI
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ubc13
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.