648469-M
Troglitazone
A α-tocopherol (vitamin E) moiety containing thiazolidinedione class of insulin-sensitizer that acts as an activator of peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ).
Synonim(y):
Troglitazone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
Klucz InChI
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ)
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Boyault, S., et al. 2001. FEBS Lett.501, 24.
de Dios, S.T., et al. 2001. J. Diabetes Complications15, 120.
Furuse, Y., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.133, 1307.
Ghanim, H., et al. 2001. J. Clin. Endocrinol. Metab.86, 1306.
Goetze, S., et al. 2001. J. Cardiovasc. Pharmacol.38, 909.
Koga, H., et al. 2001. Hepatology33, 1087.
Rosen, E.D. and Spiegelman, B.M., 2001. J. Biol. Chem.276, 37731.
Subbaramaiah, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 12440.
Takashima, T., et al. 2001. Int. J. Oncol.19, 465.
Takeda, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48950.
Tanaka, T., et al. 2001. Cancer Res.61, 2424.
Wakino, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 47650.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2