Key Documents
6.17829
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrine
purified grade
Synonim(y):
4-Aminoantipyrine, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Beilstein:
181635
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51384603
klasa czystości
purified grade
mp
105-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Klucz InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N