616400-M
Tranilast
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis.
Synonim(y):
Kwas N-(3ʹ,4ʹ-dimetoksycynamoilo)antranilowy
opis
Merck USA index - 14, 9570
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
Klucz InChI
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Isaji, M., et al. 1998. Life Sci. 63, PL71.
Isaji, M., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 122, 1061.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3