Kluczowe dokumenty
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonine, Swainsona canescens
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
Synonim(y):
Swainsonine, Swainsona canescens, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidine, 8aβ-Indolizidine-1α,2α,8β-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
Opis ogólny
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase. Inhibits the growth of tumors and prevents metastasis in murine models. Blocks the processing of high mannose to complex type oligosaccharides.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Lysosomal α-mannosidase
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Inne uwagi
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3