Key Documents
567707
Sigma-Aldrich
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
Synonim(y):
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
pochodzenie biologiczne
Staphylococcus aureus
Poziom jakości
Postać
liquid
aktywność właściwa
≥100 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native sphingomyelinase from Staphylococcus species. May be applied exogenously to initiate the sphingomyelin signaling pathway. Has very little activity on phosphatidylcholine.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of trinitrophenylaminolauryl (TNPAL)-sphingomyelin per min at 37°C, pH 7.4.
Postać fizyczna
In 250 mM phosphate buffer, 50% glycerol, pH 7.5.
Rekonstytucja
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
Inne uwagi
Galve-Roperh, I., et al. 1997. Brain Res. Mol. Brain Res.52, 90.
Jarvis, W.D., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 73.
Mathias, S., et al. 1993. Science259, 519.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2