Kluczowe dokumenty
567051-M
Millipore
Sinefungin
InSolution, ≥95%, antibiotic
Synonim(y):
InSolution Sinefungin, SF, Adenosyl-ornithine, A9145
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.39
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
Klucz InChI
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
Opis ogólny
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
A 10 mM (2 mg/524 µl) solution in H₂O.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3