559273
S6K1 Inhibitor, PF-4708671
The S6K1 Inhibitor, PF-4708671 controls the biological activity of S6K1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
S6K1 Inhibitor, PF-4708671, (2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, p70 Ribosomal S6 Kinase 1 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Pearce, L.R., et al. 2010. Biochem. J.431, 245.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3